Läs mer
Brannan Pre-Calibrated Stainless Steel Test Thermometer
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till 200 °C
Beskrivning
- Stainless steel probe thermometer with protective case and clip
- Waterproof to IP65
- Data hold function and auto power off function
- Temperature range -40°C to 200°C
- Supplied with a 2-point traceable calibration certificate
- Calibration points 0°C and 90°C
- Battery and instructions included
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0°C and 90°C |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Visa mått | 11 x 30 mm |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (applikation) | Testing the temp of solid or liquid |
| Höjd (engelska) | 1.06 in. |
| Höjd (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderar | Battery and instructions |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Stainless Steel |
| Visa mer |