Läs mer
Brannan Förkalibrerad vattentålig digital testtermometer
Beskrivning
- Vattentålig och förkalibrerad
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C och 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Visa mått | 18 x 8 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Testa temperaturen för fast eller vätska |
| Höjd (engelska) | 0,78 tum |
| Höjd (metrisk) | 2 cm |
| Inkluderar | Batteri och instruktioner |
| Längd (metrisk) | 7,87 tum |
| Material | Plast |
| Visa mer |