Läs mer
Brady™ Förskurna tomma etiketter för BBP3X-, S3XXX- och i3300-skrivare
Produktkod. 15981001
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
72 mm
75 mm
152 mm
Bredd (metrisk):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
82,6 mm
158,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 175
Paket med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) unitSize
15981001 Vitt 75 mm 57 mm 82,6 mm Paket med 300
15991001 Vitt 72 mm 28,6 mm 82,6 mm Paket med 300
15911011 Gult 75 mm 57 mm 82,6 mm Paket med 300
15971001 Vitt 152 mm 101 mm 158,8 mm Paket med 175
15901011 Gult 152 mm 101 mm 158,8 mm Paket med 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15981001 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 120931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Materialet i dessa etiketter är idealiskt för etiketter inomhus och utomhus.
  • Idealisk för 5S-etiketter, säkerhetsetiketter, varningsetiketter, rörmarkörer, utrustningsetiketter och visuella arbetsplatsetiketter
  • Vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Vinyl (B-7569)
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av anläggningar, identifiering av riskkommunikation, elektrisk märkning
För användning med (utrustning) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 och i5300 industriella etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 300 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 82,6 mm
Bredd (metrisk) 57 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Alternativt artikelnummer B30-241-7569-WT