Läs mer
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
- Broad chemical compatibility
- Biocompatible
- May be used with standard fingertight fittings
- Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | HPLC |
| Typ | HPLC Tubing |
| Beskrivning | 0.010 in. ID; 5 ft. length; Blμe |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelska) Inre | 0,010 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.524 m |
| Material | PEEK |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.