Beskrivning
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
- Bred kemisk kompatibilitet
- Biokompatibel
- Kan användas med standard fingertäta beslag
- Resistent mot de flesta organiska lösningsmedel men salpetersyra, svavelsyra, diklormetan, THF och DMSO rekommenderas inte
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | HPLC |
| Typ | HPLC-rör |
| Beskrivning | 0,040 tum ID; 5 fot lång; Naturlig |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelska) Inre | 0,040 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.016 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.524 m |
| Material | PEEK |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.