Läs mer
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole
Produktkod. 10428114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum.
0,005 tum
0,007 tum.
0,010 tum
0,020 tum
0,030 tum.
0,040 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
10428114 0,003 tum. Varje
10421385 0,005 tum Varje
12612810 0,007 tum. Varje
11577691 0,007 tum. Varje
10013984 0,010 tum Varje
10659875 0,020 tum Varje
10197364 0,030 tum. Varje
10260535 0,040 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10428114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37003
Beräknad leverans: 15-10-2026
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Kan användas med standard fingertäta beslag
  • Resistent mot de flesta organiska lösningsmedel men salpetersyra, svavelsyra, diklormetan, THF och DMSO rekommenderas inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med HPLC
Typ HPLC-rör
Beskrivning 0,003 in.ID; 5 fot lång; Naturlig
Diameter (engelska) Inre 0,003 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.076 mm
Total längd (engelska) 5 ft.
Total längd (metrisk) 1.524 m
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.