Läs mer
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole
Produktkod. 11577691 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum.
0,005 tum
0,007 tum.
0,010 tum
0,020 tum
0,030 tum.
0,040 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11577691
Brand: Thermo Scientific™ 37007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
Thermo Scientific™ Förskuren PEEK Slang i en 5-fots spole skärs enkelt till önskad längd.
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Kan användas med standard fingertäta beslag
  • Resistent mot de flesta organiska lösningsmedel men salpetersyra, svavelsyra, diklormetan, THF och DMSO rekommenderas inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med HPLC
Typ HPLC-rör
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Total längd (engelska) 5 ft.
Total längd (metrisk) 1.524 m
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.