Läs mer
Brady™ Färdigskurna polyesteretiketter för BradyJet J4000 och J5000
Produktkod. 17499192
Change view
Höjd (metrisk):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Bredd (metrisk):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk)
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17499192 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 148667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-2569 är idealisk för etiketter för inomhusanläggningar, inklusive 5S, säkerhet, varning, rörmarkörer, utrustning och visuella arbetsplatsetiketter på rostfritt stål och släta ytor.
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet J4000 eller J5000 färgetikettskrivare
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (mottaglig för bläckstråle)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, identifiering av faror, lagermärkning
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 och J5000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 100 Labels/Roll
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 266,70 mm
Mått (L x B) 254 x 177.80 mm
Längd (engelska) 10 in.
Bredd (engelska) 7 in.
Bredd (metrisk) 254 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 254 mm
Höjd (engelska) 10 in.
Höjd (metrisk) 177,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 177.8 mm
Alternativt artikelnummer J50-265-2569