Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers
Produktkod. 11754558
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11754558 Blått Paket med 25
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11754558 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 203241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    654.59 SEK / Paket med 25
    Save 255.41 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers for use with specially designed dip tubes or vent configurations.
  • Resistant to common laboratory chemicals
  • Provide a perfect seal and exceptional bonding
  • With pre-drilled holes
  • Resistant to temperatures from -5 to 70°C (120°C in humid atmosphere)
  • Highly elastic, for perfect sealing and adhesion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 6.5 mm
Höjd (metrisk) 35 mm
Kvantitet 25/Pk.
Temperaturområde (metriskt) Resistant from -5 to 70°C
Totala positioner 5
Färg Blått
Diameter (metrisk) Botten 34 mm
Diameter (metrisk) Topp 41 mm
Material Natural Rubber
Produkttyp Rubber Stopper