Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Pre-drilled Rubber Stopper Without Holes
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Designed to keep container contents secure
- Ideal for securing glass, metal and plastic containers
- Easy to use
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 15mm |
| Kvantitet | 100/ck. |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Botten | 3.5 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 6.5 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Produkttyp | Rubber Stopper |