Läs mer
pre-ELM-11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | diaquabis(4,4'-bipyridine-kN1)-Copper(2+) tetrafluoroborate(1-) |
| CAS | 854623-98-6 |
| Molekylformel | C20H20B2CuF8N4O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | diaquabis(4,4'-bipyridine-kN1)-Copper(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], pre-ELM-11 |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H8N2.2BF4.Cu.2H2O/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*2-1(3,4)5;;;/h2*1-8H;;;;2*1H2/q;;2*-1;+2;; |
| LEDER | O.O.[Cu+2].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccc(nc1)c2ccccn2.c3ccc(nc3)c4ccccn4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.55 |
| Formel vikt | 585.0941 |