Läs mer
Fisherbrand™ Förfyllda pärlkvarnsrör
Produktkod. 15535799 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstorlek:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramisk
Metall
Produkttyp:
Hårdvävnadsslipningsrör
Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad
Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör
Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Partikelstorlek Material Produkttyp Förpackningsstorlek
15535799 2 ml 2,4 mm Metall Hårdvävnadsslipningsrör Varje
15545799 2 ml 0,5 mm Glas Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör Varje
15555799 2 ml 1,4 mm Keramisk Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör Paket med 50
15565799 2 ml 2,8 mm Keramisk Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad Paket med 50
15585799 7 ml 1,4 mm Keramisk Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör Varje
15575799 7 ml 2,4 mm Metall Hårdvävnadsslipningsrör Varje
15595799 7 ml 2,8 mm Keramisk Hårdvävnadsslipningsrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15535799
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
50 förstärkta rör förfyllda med 2,38 mm metallpärlor
För användning med Bead Mill 4 och Bead Mill 24 homogenisatorer. Kan även användas med de flesta andra kommersiella pärlkvarnar.
  • Används för bearbetning av ben, hår, naglar, muskler, frön, majs, nötter
  • 2mL förstärkta rör stängda med skruvlock
  • RNase/DNas-fri
    • Längd utan lock: 46mm
    • Längd med lock: 49mm
    • Diameter: 10,8 mm
  • Icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Partikelstorlek 2,4 mm
Volymintervall (metriskt) 300μ L till 1,8 ml
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Längd (metrisk) 46 mm (utan lock); 49 mm (med lock)
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Metall
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Används för bearbetning av ben, hår, naglar, muskler, frön, majs, nötter
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och Bead Mil 24 Homogenisatorer
RNase fri Ja
Produkttyp Hårdvävnadsslipningsrör