Läs mer
Fisherbrand™ Förfyllda pärlkvarnsrör
Produktkod. 15545799 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Hårdvävnadsslipningsrör
Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad
Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör
Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstorlek:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramisk
Metall
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kapacitet (metrisk) Partikelstorlek Material Förpackningsstorlek
15545799 Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör 2 ml 0,5 mm Glas Varje
15555799 Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör 2 ml 1,4 mm Keramisk Paket med 50
15535799 Hårdvävnadsslipningsrör 2 ml 2,4 mm Metall Varje
15565799 Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad 2 ml 2,8 mm Keramisk Paket med 50
15585799 Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör 7 ml 1,4 mm Keramisk Varje
15575799 Hårdvävnadsslipningsrör 7 ml 2,4 mm Metall Varje
15595799 Hårdvävnadsslipningsrör 7 ml 2,8 mm Keramisk Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15545799
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
50 2 ml rör förfyllda med 0,5 mm glaspärlor
För användning med Bead Mill 4 och Bead Mill 24 homogenisatorer. Kan även användas med de flesta andra kommersiella pärlkvarnar.
  • Används för bearbetning av jäst, celler, svampar, bakterier, sporer
  • 2mL rör stängda med skruvlock och o-ring
  • RNase/DNas-fri
  • Behandlingsområde: 300 μL till 1,8 ml
  • Icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Partikelstorlek 0,5 mm
Volymintervall (metriskt) 300μ L till 1,8 ml
Material Glas
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Används för bearbetning av jäst, celler, svampar, bakterier, sporer
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och 24 Homogenisatorer
RNase fri Ja
Produkttyp Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör