Läs mer
Invitrogen™ Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Prekursor positiv kontroll
Beskrivning
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors. This precursor was chosen as a positive control because, upon delivery into cells, it effectively down regulates the expression of twinfilin-1, also known as PTK9, at the mRNA level (60-95% reduction. Effective delivery and activity of the Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Precursor can be detected by real-time PCR using a TaqMan™ Gene Expression Assay to PTK9 (Assay IDs: Hs00702289_s1 [human], Mm01598980_g1 [mouse]).
De Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor är avsedd att användas som en positiv kontroll i experiment med användning av Pre-miR miRNA-prekursorer. Denna prekursor valdes som en positiv kontroll eftersom den, vid leverans till celler, effektivt nedreglerar uttrycket av twinfilin-1, även känt som PTK9, på mRNA-nivån (60-95 % minskning. Effektiv leverans och aktivitet av Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Prekursor kan detekteras genom realtids-PCR med hjälp av en TaqMan™ Genuttrycksanalys till PTK9 (analys-ID:n: Hs00702289_s1 [människa], Mm01598980_g1 [mus]).
Om Pre-miR miRNA-prekursorer
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Dessa färdiga att använda miRNA-härmar, som liknar, men inte identiska med siRNA, kan introduceras i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar som liknar de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment (Figur 1). Positiv och negativ kontroll Pre-miR miRNA-prekursorer (anges ovan) eller Pre-miR™ Precursor Starter Kit kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR miRNA-prekursorer.
Pre-miR miRNA Precursor Molecules har noggrant designats och modifierats för att säkerställa att den korrekta strängen, som representerar det önskade mogna miRNA, tas upp i det RNA-inducerade tystnadsliknande komplexet som ansvarar för miRNA-aktivitet (Figur 2). I motsats till miRNA-expressionsvektorer kan dessa syntetiska molekyler användas i dosresponsstudier på grund av deras införande direkt i cellen genom transfektion eller elektroporation. Tack vare sin lilla storlek är de lättare att transfektera än vektorer och kan levereras med villkor som är identiska med de som används för siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för återsuspension, och bör förvaras vid -20 °C. Garanterat i 1 år vid förvaring torkad vid -20 °C. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | miRNA Mimic |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | miRNA& Icke-kodande RNA-analys |
| Inkluderar | Pre-miR™ miRNA is provided dried down in a single tube, along with nuclease-free Water for resuspension |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ambion, Pre-miR |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Renhet | HPLC |
| Visa mer |