Läs mer
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Prekursor
Beskrivning
miRNA-prekursormolekyler är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5X |
| Innehåll och lagring | Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. |
| Beskrivning | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule, 5nmol, vätska, skydda mot fysisk skada, isolera från oförenliga ämnen, förvara i originalbehållare |
| Slutlig produkttyp | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule |
| Förpackningstyp | 1 vardera |
| Produktlinje | Ambion, Pre-miR |
| Produkttyp | Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Provstorlek | 5nmol |
| Form | Vätska |