Läs mer
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Prekursor
Produktkod. p-7184675
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10782307
Brand: Ambion™ AM17100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pre-miR™ miRNA Prekursor
miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C.
Beskrivning Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule, 5nmol, vätska, skydda mot fysisk skada, isolera från oförenliga ämnen, förvara i originalbehållare
Slutlig produkttyp Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule
Förpackningstyp 1 vardera
Produktlinje Ambion , Pre-miR
Produkttyp Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule
Kvantitet 5 nmol
Provstorlek 5nmol
Form Vätska