Läs mer
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules —Negativ kontroll #2
Beskrivning
En syntetisk miRNA-härmare för miRNA-funktionell analys. 5 nmol tillförs.
Optimerad design resulterar i korrekt stränganvändning av RISC
Renad och redo att transfektera
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade, dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Denna färdiga miRNA-härmare kan införas i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment. Pre-miR™ Negativ kontroll #2 är en slumpmässig sekvens Pre-miR™ molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. NOTERA: Pre-miR™ miRNA-prekursorer är inte hårnålskonstruktioner och bör inte förväxlas med pre-miRNA.
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade, dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Denna färdiga miRNA-härmare kan införas i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment. Pre-miR™ Negativ kontroll #2 är en slumpmässig sekvens Pre-miR™ molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. NOTERA: Pre-miR™ miRNA-prekursorer är inte hårnålskonstruktioner och bör inte förväxlas med pre-miRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. |
| Formatera | Provrör |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | miRNA Mimic |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | miRNA & icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ambion, Pre-miR |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Visa mer |