Läs mer
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Prekursor negativ kontroll #1
Produktkod. 10249444
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249444 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM17110
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pre-miR™ miRNA Prekursor negativ kontroll #1
Pre-miR™ miRNA-prekursorer är utformade för att efterlikna endogena miRNA. Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 är designad att användas som en negativ kontroll för experiment med Pre-miR miRNA-prekursorer. Transfektera Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 använder samma metod som för din experimentella Pre-miR miRNA-prekursorer, använd sedan målgenuttrycket från provet som transfekterats med Pre-miR miRNA Precursor Negative Control #1 som baslinje för utvärdering av effekten av experimentet Pre-miR miRNA Prekursor på målgenuttryck. Fördelarna med Pre-miR™ miRNA Prekursor negativ kontroll #1:
  • Optimerad design resulterar i korrekt stränganvändning av RISC
  • Renad och redo att transfektera
    About Pre-miR miRNA-prekursorer
    Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade, dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Denna färdiga miRNA-härmare kan införas i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment.
    Använder Pre-miR miRNA Prekursor negativ kontroll #1
    Pre-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Pre-miR™ molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. RNA-oligonukleotider är mottagliga för nedbrytning av exogena ribonukleaser som introduceras under hantering. Använd handskar när du hanterar denna produkt. Använd RNase-fria reagenser, rör och barriärpipettspetsar. Vid mottagande, förvara i en icke-frostfri frys vid eller under -°20 C (torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur).
    NOTERA:Pre-miR™ miRNA-prekursorer är inte hårnålskonstruktioner och bör inte förväxlas med pre-miRNA.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C.
    Formatera Provrör
    Kontrolltyp Negativ kontroll
    RNAi typ miRNA Mimic
    För användning med (applikation) miRNA & icke-kodande RNA-analys
    Etikett eller färgämne Okonjugerad
    Produktlinje Ambion, Pre-miR
    Produkttyp miRNA Mimic
    Kvantitet 5 nmol