Läs mer
Förblandad GFAA-matrismodifierare 1: 750 μg/ml Pd & 500 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003163
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
30003163 250 ml
1 options
Produktkod. 30003163 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMPM1250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Pre-Mixed GFAA Matrix Modifier 1: 750 μg/ml Pd & 500 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Nitrate/Palladium
CAS 10377-60-3, 5-3-7440
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnamn Magnesium Nitrate/Palladium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 250 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL