Läs mer
Förblandad GFAA-matrismodifierare 2: 1000 μg/ml Pd & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17923386
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
17923386 250 ml
1 options
Produktkod. 17923386 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMPM2250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Förblandad GFAA-matrismodifierare 2: 1000 μg/ml Pd & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium/Magnesium Nitrate/Lead
CAS 7439-95-4/10377-60-3/7439-92-1, 7439-95-4, 10377-60-3, 7439-92-1
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnamn Magnesium/Magnesium Nitrate/Lead
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 250 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Magnesium 600 μg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL/Lead 1000 μg/mL