Läs mer
Förblandad GFAA-matrismodifierare 3: 10 mg/ml NH4H2PO4 & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003176
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
30003176 250 ml
1 options
Produktkod. 30003176 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMPM3250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Förblandad GFAA-matrismodifierare 3: 10 mg/ml NH4H2PO4 & 600 μg/ml Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
CAS 10361-65-6, 10377-60-3
Metoder GFAA/AA
Analyt- eller komponentnamn Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 250 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ammonium Phosphate 10 mg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL