Läs mer
Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 μg/g in V-Solv™, VHG™
Produktkod. 17972796
Change view
Kvantitet:
1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
1 GAL
5 GAL
55 GAL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17972796 55 gal. 55 GAL
17971106 1 gal. 1 GAL
17944046 5 gal. 5 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 17972796 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGVSOLV+CO55GAL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 μg/g in V-Solv™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt
CAS 7440-48-4
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnamn Cobalt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Co
Koncentration 40 μg/g
Synonym Co
LEDER [Co]
IUPAC-namn Cobalt
Lösningsmedel eller matris V-SOLV™ ICP Solvent
Molekylvikt (g/mol) 58
Kvantitet 55 gal.
Formel vikt 58.9332 g/mol