Läs mer
Keystone Cleanroom Products Försteriliserad Sharpie, finspetsad
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Gamma-bestrålad steril till 10-6 SAL
- Parkerat kontrollerat
- Redo att användas
- Förpackad i lättöppnade Tyvek™ peel-påsar
- Minimera föroreningsrisker
- Förenklar överensstämmelse med SOP:er
- Eliminera behovet av att torka av förorenade skrivredskap
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Regerade | Nej |
| Färg | Svart |
| Omslagsfärg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om sterilitet |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Förpackning | 10 Pk. |
| Produkttyp | Steril markör |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |