Learn More
Thermo Scientific™ Förtillsatt Dikloran-Glycerol 18 % (DG18) (ISO ) Agarbas (uttorkad)
Artikelnummer. 15209832
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15209832
Marke: Thermo Scientific™ CM1151B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Isolera och räkna upp jäst och främlingsfientliga mögelsvampar från torkade och halvtorkade livsmedel med DG18-medium samtidigt som du hämmar icke-målbakterier.
Isolera och räkna upp jäst och mögel i samband med matförstöring med Thermo Scientific™ Oxoid™ Förtillsatt Dikloran-Glycerol 18 % (DG18) (ISO ) Agarbas (dehydrerad) samtidigt som den vidhäftar BS ISO 21527-2: 2008. På grund av närvaron av antibiotikum Kloramfenikol i formuleringen ger mediet selektivitet mot bakterier samt minskar skadlig kemikaliehantering i laboratoriet.
Använd förtillsatt Dichloran-Glycerol 18% (DG18) (ISO ) Agarbas för uppräkning och isolering av främlingsfientliga mögelsvampar från torkade och halvtorkade livsmedel som kryddor, torkad frukt, konfektyr, spannmål, nötter, torkat kött och fiskprodukter.
  • Håller sig till BS ISO 21527-2: 2008 års standarder.
  • Gör koloniräkning enklare: innehåller svampdödande medel Dichloran som hämmar spridning av slemhinnesvampar och begränsar kolonistorleken hos andra släkten.
Förtillsatt Dikloran-Glycerol (DG18) (ISO ) Agar är ett dehydratiserat odlingsmedium formulerat enligt BS ISO 21527-2: 2008 Mikrobiologi av livsmedel och djurfoder– Uppräkning av jäst och mögel Del 1 - Koloniräkningsteknik i produkter med mindre än eller lika med 0,95 vattenaktivitet1 .
Formuleringen innehåller glycerol till 18 % (vikt/vikt) vilket sänker vattenaktiviteten (aW) från 0,999 till 0,95.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Förtillsatt Dikloran-Glycerol 18 % (DG18) (ISO ) Agarbas (uttorkad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pre Supplemented DG18 (ISO) Agar Base
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kan orsaka cancer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid, Chloramphenicol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt