Läs mer
Pre-Vitamin D3 Octanoate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pre-Vitamin D3 Octanoate |
| CAS | 927822-17-1 |
| Molekylformel | C35H58O2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl Octanoate, (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl ester Octanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C35H58O2/c1-7-8-9-10-11-17-34(36)37-31-21-18-27(4)30(25-31)20-19-29-16-13-24-35(6)32(22-23-33(29)35)28(5)15-12-14-26(2)3/h16,19-20,26,28,31-33H,7-15,17-18,21-25H2,1-6H3/b20-19-/t28-,31+,32-,33+,35-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CCC(=C(C1)\C=C/C2=CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,3a,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-yl] octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.85 |
| Formel vikt | 510.4437 |