Läs mer
Hanna Instruments™ pH/EC/TDS Multiparametersond
Produktkod. 11692110
Område (pH):
0 till 13
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11692110
Brand: Hanna Instruments™ HI12855
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förförstärkt, multiparametersond. Hanna Instruments™ pH/EC/TDS Multiparametersond mäter ph, EC/TDS och temperatur i en enda polypropenkropp.
  • Förförstärkt pH-elektrod
  • Amperometrisk EC/TDS-sensor
  • Inbyggd temperatursensor
Beställningsinfo
Inkluderar
Specifikationer
Område (pH) 0 till 13
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
För användning med (applikation) Mäter pH, EC/TDS och temperatur i växthus, hydrokultur, miljöövervakning, vattenrening samt pannor och kyltorn
Inkluderar Elektrolyt: gel
Modell HI-1285-5
Produkttyp Föramplifierad pH- och EC-prob
Längd (metrisk) 185 mm