Läs mer
Lonza™ PrEBM™ Prostata epitelcelltillväxt basalt medium
Produktkod. 11655440
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11655440
Brand: Lonza™ CC3165
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Basalt medium som kan användas med 1 kit CC-4177 (tillväxtmedium för prostataepitelceller SingleQuots™ kosttillskott och tillväxtfaktorer).
  • Basalt medium.
  • Kan användas med CC-4177 (tillväxtmedium för prostataepitelceller SingleQuots™ kosttillskott och tillväxtfaktorer).
  • Full PrEGM™ BulletKit™ bestående av basalmedium och kosttillskott kan köpas tillsammans (CC-3166).
  • Speciellt framtagen för underhåll och expansion av mänskliga prostataepitelceller.
  • Serumfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Epitelceller
Produkttyp Basal Medium
Kvantitet 500 ml
pH 7,4 till 7,6
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara mörkt vid 2 till 8 °C