Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade kompakta klämmätare
Produktkod. 15810056
Change view
Produkttyp:
AC Endast nuvarande
AC/DC-ström, sant RMS
Frekvens:
10 till 10 000 Hz
10 till 100 000 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Frekvens Förpackningsstorlek
15810056 AC/DC-ström, sant RMS 10 till 100 000 Hz Varje
15800056 AC Endast nuvarande 10 till 10 000 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810056 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025056
Beräknad leverans: 07-01-2027
Innehåller
Testsladdar, temperatursond, bärväska, 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport tillhandahålls av InnoCal .
Digi-Sense™ Clamp Meters har en kompakt design för testning på svåråtkomliga platser
  • Pålitliga mått
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Ökad hållbarhet med dubbelgjuten plasthölje
  • Omedelbar synlighet med LCD-larm vid mätning av icke-kontakt AC spänning
  • Få tillgång till svåra testområden med den lilla käköppningen
  • Förbättrad mätningsenkelhet med data Hold-funktion på den stora bakgrundsbelysta displayen
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (engelska) 7,75 tum.
Längd (metrisk) 19.7 cm
Spänning 600 V
Noggrannhet DC volt:± 1,5 % + 2 siffror; Likström:± 2,8 % + 5 siffror; AC volt:± 2,0 % + 5 siffror; AC nuvarande:± 2,8 % + 5 siffror; Kapacitans:± 5,0 % + 10 siffror; Frekvens:± 1,5 % + 2 siffror; Resistivitet:± 3,5 % + 5 siffror
Amperage 0 till 400 A
Certifikat och efterlevnad CAT III 1000 V
Färg Blå/grå
Mått (L x B x H) 19.7 x 7 x 4 cm
För användning med (applikation) Byggnadsunderhåll och anläggningstjänster.
Höjd (engelska) 1,5625 tum.
Höjd (metrisk) 4 cm
Inkluderar Testsladdar, temperatursond, bärväska, 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport tillhandahålls av InnoCal .
Antal per förpackning 1 st.
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +1400 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +760 °C
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Produkttyp AC/DC-ström, sant RMS
Frekvens 10 till 100 000 Hz