Läs mer
Labconco™ Precise™ Controlled Atmosphere Handskbox
Produktkod. 11731459 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Pulverlackerat stål, säkerhetsglas, neopren
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11731459 Pulverlackerat stål, säkerhetsglas, neopren Varje
1 options
Produktkod. 11731459 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5220120
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ge en läckagetät miljö för arbete med föroreningskänsliga material. Labconco™ Precise™ Controlled Atmosphere Glove Box har ventiler för att evakuera/fylla kamrarna och torka tåganslutningar för att uppnå låga syrenivåer.
  • Formgjutet skal i ett stycke av polyeten med medeldensitet
  • Epoxibelagd stålöverbyggnad
  • Laminerat, avtagbart säkerhetsglasfönster (26,4 W x 12,5 H tum)
  • Utrymmesbesparande inre och yttre överföringskammardörrar som svängs uppåt, är balanserade och utrustade med snabbspärrar
  • Svart, kemikaliebeständig arbetsyta tätad mot handskfackets golv
  • Övertrycksventilen aktiveras vid tryck/vakuum utanför -6 till +6 tum vatten
  • Tryckavlastningsventil, 4 tum nominell diameter
  • Invändigt takmonterat elektriskt duplexuttag med max 2A kretsbelastning
  • Svarta neoprenhandskar, storlek 9 3/4, ingår
  • Lysrör, 22W, med enkelt byte uppifrån
  • Strömbrytare för ljus och innersta eluttag
  • Fabriksläckagetestad med en masspektrometer medan handskfacket är trycksatt med helium vid 5 tums vattenmätare
  • Inga detekterbara läckor som är större än 1 x 10 -4 mL/sek
  • Uppfyller klass 1 atmosfärinneslutningsvillkor för syreläckage per ISO 10648-2 testmetod
  • Sex manuella ventiler för spolning/fyllning av huvud- och överföringskammare och för torkning av tåganslutningar
  • Huvudkammarens tryckmätare med avläsningar från -5 till +5 tum vattenmätare
  • Överför kammartryckmätare med avläsningar från 0 till -29 tum kvicksilver
  • Högvakuumhylsa för överföringskammare och inre sammankopplande hylla av torrt pulverepoxibelagt stål
  • CE-överensstämmelse (230 volts modeller)
Specifikationer
Filtertyp HEPA
Typ av belysning Fluorescerande
Material Pulverlackerat stål, säkerhetsglas, neopren
Amperage 4 A
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 10648-2 klass 1
Färg Vit, ljusgrå
Djup (engelska) 31,6 tum.
Depth (engelska) Interiör 27,5 tum
Djup (metriskt) 80.3 cm
Djup (metrisk) interiör 69.9 cm
För användning med (applikation) Arbeta med föroreningskänsliga material
För användning med (utrustning) Stödbas, vakuumkälla, inert gas, slangsats
Höjd (engelska) 40 tum.
Höjd (engelska) Interiör 25 tum
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Höjd (metrisk) interiör 63.5 cm
Inkluderar Invändigt takmonterat elektriskt duplexuttag
Längd (metrisk) ärm 76.2 cm
Liner material Polyeten
Antal fack 1
Storlek 9 3/4 (handske)
Spänning 230 V
Volym (engelska) 13 cu. ft.
Volym (metrisk) 368.1 L
Garanti 1 år
Vikt (engelska) 260 lb.
Vikt (metrisk) 118 kg
Bredd (engelska) 52,7 tum.
Bredd (engelska) Interiör 33,5 tum
Bredd (metrisk) 133.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 85.1 cm
Frekvens 50 Hz