Läs mer
Kern Sohn Precision Balance 572
Produktkod. 17371493
Encompass_Preferred
Kapacitet:
240 g
300 g
420 g
1600 g
2400 g
3000 g
4200 g
10 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
Produktkod. 17371493
Brand: Kern Sohn 57245
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
All around precision balance ideal in the laboratory or in harsh industrial applications.
  • Thanks to the many typical laboratory functions such as recipe function, percentage determination, GLP record keeping, combined with the high level of precision, the KERN 572 is a reliable partner for day-to-day work in the laboratory
  • The robust version, typical industrial functions, such as piece-counting, vibration-free weighing and the large weighing ranges also make these balances ideal for all industrial applications, where a high level of precision is required
  • Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread g/m, paper weight g/m2, or similar
  • The robust aluminum diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use
  • Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Kapacitet 12 kg
Läsbarhet 0.05 g
Linjäritet 0.15 g
Repeterbarhet 0.05 g
Typ Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 160 mm
Bredd (metrisk) panorering 200 mm
Elektriska krav Universal Mains Adapter
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.