Läs mer
Kern Sohn Precision Balance EG
Produktkod. p-7226262
Encompass_Preferred
Kapacitet:
420 g
620 g
2200 g
4200 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17341573
Brand: Kern Sohn EG 22002NM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use
  • Stable temperature behavior
  • Short stabilization time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Totalizing of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Kapacitet 2200 g
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet 0.01 g
Typ Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 180 mm
Bredd (metrisk) panorering 160 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.