Läs mer
Kern Sohn Precision Balance PBS
Kapacitet:
620 g
4200 g
6200 g
Beskrivning
- Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
- Metal housing: robust and sturdy
- Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
- Weighing with tolerance range (checkweighing): a visual signal helps with portioning, dispensing or grading
- Totalising of weights
- Identification number: 4 digits, printed on calibration protocol freely programmable
- Automatic data output to the PC/printer each time the balance is steady
- Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 620 g |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Repeterbarhet | 0.001 g |
| Typ | Precision Balance |
| Elektriska krav | Universal Mains Adapter |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.