Läs mer
OHAUS™ Precisionsbalans - PR Serie
Produktkod. 16526244 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16526244
Brand: OHAUS™ 30524610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för rutinvägningsapplikationer på din arbetsplats
  • De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
  • Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
  • PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 (en port ingår)
Beskrivning Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator
Kapacitet 2200.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0100 g
För användning med (applikation) Grundläggande vägning, delarräkning, procentvägning
Linjäritet 0.0200 g
Modell PR2202M
Repeterbarhet 0.0100 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vägningslägen gram, kilogram,& Karat
Mått (L x B x H) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Längd (engelska) 12.50 tum.
Längd (metrisk) 317.00 mm
Bredd (engelska) 7,90 tum.
Bredd (metrisk) 201.00 mm
Höjd (engelska) 3,70 tum.
Höjd (metrisk) 93.000 mm
Djup (engelska) 12.50 tum.
Djup (metriskt) 317.00 mm
Vikt (engelska) 7.700 lb.
Vikt (metrisk) 3.500 kg
Elektriska krav AC Adapter (ingår)