Läs mer
OHAUS™ Precisionsbalans - PR Serie
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
- Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
- PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | RS232 (en port ingår) |
| Beskrivning | Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator |
| Kapacitet | 4200.00 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.1000 g |
| För användning med (applikation) | Grundläggande vägning, delarräkning, procentvägning |
| Linjäritet | 0.2000 g |
| Modell | PR4201M |
| Repeterbarhet | 0.1000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Visa mer |