Läs mer
Fisherbrand™ Precisionsvågar
Produktkod. 15917510 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrering:
Extern
Internt
Mått (D x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Kalibrering Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
15917510 4200 g FPRS4202/E Extern 317 x 201 x 93 mm Varje
15947500 220 g FPRS223 Internt 317 x 201 x 303 mm Varje
15937500 220 g FPRS223/E Extern 317 x 201 x 303 mm Varje
15967500 420 g FPRS423 Internt 317 x 201 x 303 mm Varje
15957500 420 g FPRS423/E Extern 317 x 201 x 303 mm Varje
15987500 820 g FPRS822 Internt 317 x 201 x 93 mm Varje
15977500 820 g FPRS822/E Extern 317 x 201 x 93 mm Varje
15907510 2200 g FPRS2202 Internt 317 x 201 x 93 mm Varje
15997500 2200 g FPRS2202/E Extern 317 x 201 x 93 mm Varje
15947510 4200 g FPRS4201 Internt 317 x 201 x 93 mm Varje
15937510 4200 g FPRS4201/E Extern 317 x 201 x 93 mm Varje
15927510 4200 g FPRS4202 Internt 317 x 201 x 93 mm Varje
15957510 6200 g FPRS6201/E Extern 317 x 201 x 93 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15917510
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med RS232-anslutning för enkel kommunikation, en bakgrundsbelyst display och ett enkelt gränssnitt för okomplicerad användning, är dessa vågar perfekt designade för din arbetsplats.
  • Standard RS-232-anslutning för enkel dataöverföring
  • Plattform i rostfritt stål
  • Två justerbara fötter som tillåter användaren att jämna ut vågen
  • Nivåindikator på framsidan - inget behov av att se bakåt i vågen under utjämningsprocessen
  • Smart design och hållbar konstruktion - litet fotavtryck som sparar utrymme på bänkskivan samtidigt som det ger en stor vägningsyta
  • Stor, ljus bakgrundsbelyst display gör det enkelt att se resultaten
  • Fyra mekaniska nycklar möjliggör enkel användning av grundläggande applikationslägen
  • Vägningslägen inkluderar vägning, delarräkning och procentvägning
  • Inkluderar AC-adapter
  • Certifieringar: FCC, CE
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Extern
Certifikat och efterlevnad GLP med valfri skrivarkompatibilitet
Anslutningstyp RS232
Kapacitet 4200 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 g
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet 0.02 g
Min. Provvikt 20 g
Modell FPRS4202/E
Repeterbarhet 0.01 g
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Precisionsvåg
Garanti 2 år
Vägningslägen Vägning, delarräkning, procentvägning
Mått (D x B x H) 317 x 201 x 93 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 180 mm
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperage 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz