Läs mer
Fisherbrand™ Precisionsvågar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrering:
Extern
Internt
Mått (D x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard RS-232-anslutning för enkel dataöverföring
- Plattform i rostfritt stål
- Två justerbara fötter som tillåter användaren att jämna ut vågen
- Nivåindikator på framsidan - inget behov av att se bakåt i vågen under utjämningsprocessen
- Smart design och hållbar konstruktion - litet fotavtryck som sparar utrymme på bänkskivan samtidigt som det ger en stor vägningsyta
- Stor, ljus bakgrundsbelyst display gör det enkelt att se resultaten
- Fyra mekaniska nycklar möjliggör enkel användning av grundläggande applikationslägen
- Vägningslägen inkluderar vägning, delarräkning och procentvägning
- Inkluderar AC-adapter
- Certifieringar: FCC, CE
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Internt |
| Certifikat och efterlevnad | GLP med valfri skrivarkompatibilitet |
| Anslutningstyp | RS232 |
| Kapacitet | 4200 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Inkluderar | AC-adapter |
| Linjäritet | 0.2 g |
| Min. Provvikt | 200 g |
| Modell | FPRS4201 |
| Visa mer |