Beskrivning
- Stor dragskärm med skjutbara topp- och sidodörrar
- Standard RS-232-anslutning för enkel dataöverföring
- Plattform i rostfritt stål
- Två justerbara fötter som tillåter användaren att jämna ut vågen
- Nivåindikator på framsidan - inget behov av att se bakåt i vågen under utjämningsprocessen
- Smart design och hållbar konstruktion - litet footprint som sparar utrymme på bänkskivan samtidigt som det ger en stor vägningsyta
- Designad för okomplicerad användning med lättanvänd display och gränssnitt
- Säkerhetsslinga för kalibreringslås på baksidan av vågen
- Vägningslägen inkluderar vägning, delarräkning och procentvägning
- Inkluderar AC-adapter
- Certifieringar: FCC, CE
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Extern |
| Certifikat och efterlevnad | GLP med valfri skrivarkompatibilitet |
| Anslutningstyp | RS232 |
| Kapacitet | 420 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Inkluderar | AC-adapter |
| Linjäritet | 0.002 g |
| Min. Provvikt | 0.82 g |
| Modell | FPRS423/E |
| Visa mer |