Läs mer
Slice™ Precisionsblad
Produktkod. 16443609
Change view
Längd (metrisk) kniv:
27,1 mm
Produktkod. Längd (metrisk) kniv
16443609 27,1 mm
1 options
Produktkod. 16443609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.69 SEK
    302.15 SEK / Paket med 4
    Save 69.54 SEK
    18% Av
I lager
Avsedd att användas med Slice™ Precisionsskärare. Har ett utbytbart mikrokeramiskt blad som är idealiskt för detaljerade skärningar i tunna material.
  • Bladtyp: mikrokeramik
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skär effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än metallblad
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-magnetisk, icke-ledande
  • Kemiskt inert; rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Kräver inte kassering av vassa föremål
  • Kompatibla handtag: 10416, 10417
  • 4 blad per förpackning
Specifikationer
Bladmaterial Plast och zirkoniumoxid
Produkttyp Precisionsmikrokeramiska blad
För användning med (applikation) Skär tunna material
Längd (engelska) Blade 1,07 tum.
Längd (metrisk) kniv 27,1 mm
För användning med (utrustning) Slice™ handtag 10416& 10417
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 4