Läs mer
Norell™ Precisionsborosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. 12882296
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Koncentricitet (metrisk):
0,004 mm
0,005 mm
0,019 mm
0,020 mm
0,025 mm
0,040 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Koncentricitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12882296 203 mm 0,019 mm Paket med 5
12832336 203 mm 0,020 mm Paket med 5
12802336 178 mm 0,005 mm Paket med 5
12812336 203 mm 0,005 mm Paket med 5
12842306 203 mm 0,040 mm Paket med 25
12802306 203 mm 0,025 mm Paket med 25
12832296 178 mm 0,004 mm Paket med 5
12842296 203 mm 0,004 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12882296 Leverantör Norell™ Leverantörsnummer 507HP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    641.40 SEK / Paket med 5
    Save 95.60 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • De Norell Standard Series™ av NMR-rör har utvecklats för kvalitet och precision
  • Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
  • Oavsett om du övervakar en reaktion, letar efter en ny förening eller gör rutin-NMR, standarden Series™ är det valda röret för dagens vetenskapsman
  • Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Koncentricitet (metrisk) 0,019 mm
Längd (metrisk) 203 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Förpackning 5-pack
Diameter (metrisk) Yttre 4.97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Inkluderar Kepsar