Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Cirkulerande vattenbad
Produktkod. 15345867 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 l
35 l
89 l
Modell:
Precision CIR 19
Precision CIR 35
Precision CIR 89
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15345867 35 l Precision CIR 35 Varje
15335867 19 l Precision CIR 19 Varje
15183804 19 l Precision CIR 19 Varje
15355867 89 l Precision CIR 89 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15345867 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSCIR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33795.00 SEK
    32797.30 SEK / Paket med 1
    Save 997.70 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå enastående temperaturjämnhet för dina prover med perimeterriktat vattenflöde på dessa cirkulerande vattenbad. Med avancerade temperaturkontroller.
Säkerställ enhetlig temperatur och kontroll med dessa Thermo Scientific™ Precision™ cirkulerande vattenbad, vilket är särskilt viktigt vid arbete med enzymer och i serologiska tillämpningar. Tillgängliga i tre olika modeller, dessa högpresterande bad har mikroprocessorkontroll och inkluderar ett avtagbart gavellock av rostfritt stål, en diffusorbricka samt en gummianka.
  • Uppnå förbättrad temperaturjämnhet med perimeterriktat vattenflöde
  • Enkel rengöring och underhåll tack vare en spiralfri intern design ​
  • Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
  • Rymmer högre labware med nytt gångjärnslock och utökad höjd
  • Hjälper till att förhindra att badet överhettas och skadas genom skydd mot låg vätskenivå
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 9,2 gal.
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 35 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Kommunikationer Digital
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1500 w
Inkluderar 1 gavelskydd i rostfritt stål och gummianka
Material 304 rostfritt stål
Modell Precision CIR 35
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (D x B x H) Inredning 12 x 27,3 x 7,6 tum (305 x 692 x 192 mm)
Mått (L x B x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 tum (394 x 938 x 249 mm)
Elektriska krav Global spänning 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperage 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)