Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Koliforma vattenbad
Produktkod. 15315877 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Precision COL 19
Precision COL 35
Kapacitet (metrisk):
19 l
35 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15315877 Precision COL 35 35 l Varje
15305877 Precision COL 19 19 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15315877 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSCOL35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37880.00 SEK
    36769.30 SEK / Paket med 1
    Save 1110.70 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 19-04-2027
Stöd din fekala koliforma testning med koliforma vattenbad, designade speciellt för denna applikation. Baden är förinställda till optimala temperaturer för enkel användning.
Stöd ditt fekala koliforma test med Thermo Scientific™ Precision™ koliforma vattenbad, designade speciellt för denna applikation. Baden är förinställda till optimala temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 och 45,5 °C för enkel användning. Varje bad är fabrikskalibrerat, med senare fältkalibrering aktiverad från frontpanelen utan behov av verktyg. Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med epoxipulverlackerad utsida och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
  • Temperaturregulator ger± 0,05 °C enhetlighet och± 0,1 °C stabilitet med gavelskåpa i rostfritt stål
  • Uppnå enastående temperaturjämnhet med perimeterriktat vattenflöde
  • Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
  • Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
  • Hjälp till att förhindra överhettning av badet med skydd mot låg vätska
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Få plats med högre laboratorieartiklar med nytt, förlängt lock med gångjärn
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Epoxipulverbelagt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 35 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C och 45,5 °C
Typ Vattenbad
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1500 w
Inkluderar Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka
Material Rostfritt stål
Modell Precision COL 35
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (L x B x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 tum (394 x 938 x 249 mm)
Amperage 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)