Läs mer
Marienfeld Superior™ Precisionsskyddsglasögon
Produktkod. 15820692
Change view
12 mm dia.
Produktkod.
15820692 12 mm dia.
1 options
Produktkod. 15820692 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0117520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.49 SEK
    1702.33 SEK / Paket med 1000
    Save 453.16 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Marienfeld Superior™ Precisionsskyddsglasögon med tjocklek nr 1,5H har en exceptionellt exakt tjocklek på 170μ m± 5μ m.
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas D 263™ M av första hydrolytiska klassen
  • För ljus- och fluorescensmikroskopi, speciellt inom medicinsk och biologisk vetenskap
  • Utmärkt planhet, absolut färglös, helt klar
  • Brytningsindex ne : 1,5255
  • Abbe värde v e : 55
  • I enlighet med DIN ISO 8255
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
nr per ärende 1000
Material Borosilikatglas D 263™ M
Tjocklek (metrisk) 0,17± 0,005 mm
Typ Täckglas
Certifikat och efterlevnad CE-märke
Diameter (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Objektglas för mikroskop