Läs mer
Slice™ Precisionsskärare
Produktkod. 16433609
Change view
Färg:
Vit/Orange
Produktkod. Färg
16433609 Vit/Orange
1 options
Produktkod. 16433609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.01 SEK
    139.62 SEK / Paket med 1
    Save 24.39 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Precision Cutter är erbjudande för intrikat snitt på tunna media, som papper och tunna plast- eller vinylark.
  • Kombinerar samma säkrare mikrokeramiska blad som populariserade originalet Slice™ version med nya funktioner som en utbytbar bladpatron och no-roll design.
  • Det lilla bladet är tillverkat av extremt hård zirkoniumoxid och tillverkat med en patentskyddad process som skapar en finger-friendly kant.
  • Handtagets räfflade fingergrepp ger kontroll för detaljerade skäruppgifter
  • Mikrokeramiskt blad är extremt hårt men litet och mycket säkert.
  • Används som en penna för att göra detaljerade, intrikata snitt av tunna material
  • Har en utbytbar bladpatron och en no-roll design.
  • Installerad bladtyp: Mikrokeramik
  • Slitstarkt nylonhandtag med pekfingergrepp
  • Ambidextrous design
  • Finger-friendly™ bladet skär effektivt
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Bladkanten varar upp till 11,2 gånger längre än metall
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Kompatibla blad: 10418
  • Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Bladmaterial Keramisk
Produkttyp Mikrokeramiskt blad
För användning med (utrustning) 10418 blad
Handtagsmaterial Polyamid
Material för hölje Polykarbonat
Längd (engelska) 5,51 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Material Polyamid, polypropen, polykarbonat, keramik
Färg Vit/Orange
För användning med (applikation) Intrikat skärning på tunna material
Inkluderar 1 mikrokeramiskt blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 0,26 oz.
Vikt (metrisk) 7.3 g
Bredd (engelska) 0,47 tum.
Bredd (metrisk) 12 mm