Läs mer
Karl Hecht™ Precisionskyvetter med PTFE-överdrag
Produktkod. 10013731
Kapacitet (metrisk):
14 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10013731
Brand: Karl Hecht™ 40715040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ljusgången anges på varje kyvett.
  • Utvändig höjd 45 mm, bredd 12,5 mm
  • För det synliga spektrumet från 320nm
  • Två fönster och två frostade sidor
  • Speciellt optiskt glas
  • Ljusväg 40± 0,02 mm
  • Med räfflad kåpa av PTFE
  • Volym 14 ml
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Material Speciellt optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Banans längd 40± 0,02 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) För det synliga spektrumet från 320nm