Läs mer
Fisherbrand™ Digitalt torrblockvärmesystem med hög precision
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 C °på bara 15 minuter
- Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
- Tydlig digital display är lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
- Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
- Brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål med extraktionsverktyg som levereras som standard för enkel och säker borttagning av block
- Säkerhetsskydd som tillval skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
- Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
- Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast är hållbar i krävande miljöer
- Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,7 till 16,9 oz. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 till 500 ml |
| Kammarmaterial | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | Utbytbara block |
| Material | Kemikaliebeständig plast |
| Antal platser | 2 |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien |
| Relativ luftfuktighet | 80% |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 130 °C |
| Visa mer |