Läs mer
Fisherbrand™ Digitalt torrblockvärmesystem med hög precision
Produktkod. 17295546 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal block:
1 Block
2 block
4 block
Höjd (metrisk):
100 mm
120 mm
Wattal:
150 W
300 W
600 W
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal block Höjd (metrisk) Wattal
17295546 4 block 100 mm 600 W
17275546 1 Block 120 mm 150 W
17285546 2 block 100 mm 300 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17295546
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Ger bra temperaturkontroll och ett brett urval av utbytbara block för maximal flexibilitet. Dessa torrblockvärmesystem kombinerar idealisk temperaturkontroll och enhetlighet över ett temperaturområde på +5 C till °130 °C.
  • Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 C °på bara 15 minuter
  • Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
  • Tydlig digital display är lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
  • Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
  • Brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål med extraktionsverktyg som levereras som standard för enkel och säker borttagning av block
  • Säkerhetsskydd som tillval skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
  • Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
  • Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast är hållbar i krävande miljöer
  • Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,7 till 16,9 oz.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 till 500 ml
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) Utbytbara block
Material Kemikaliebeständig plast
Antal platser 4
Pluggtyp EU, Storbritannien
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 130 °C
Typ Torrbadsblock
För användning med (applikation) Enzymdigestion och aktivitetsstudier, nukleinsyrahybridisering
Uppvärmningstid 20 min. (25 °C till 100 °C)
Antal block 4 block
Temperaturstabilitet 0,1 °C vid 37 °C
Temperaturenhetlighet 0,1 °C vid 37 °C
Timer 1 till 999 min.
Garanti 3 år
Längd (engelska) 15,4 tum.
Längd (metrisk) 390 mm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Djup (engelska) 15 tum
Djup (metriskt) 380 mm
Spänning 220/240 V
Wattal 600 W