Description
Stöd ett brett spektrum av tillämpningar med Thermo Scientific™ Precision™-vattenbad för allmänt bruk, designade för att hålla temperaturen från omgivningstemperatur till 100 °C. Dessa robusta, högpresterande bad finns i storlekar från 2 l till 28 l, inklusive grunda modeller. Säkerhetskretsar för övertemperatur är designade för att förhindra termisk överhettning, medan nya timers för automatisk på- och avstängning gör det möjligt att optimera driftscheman. Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med Epoxipulverbelagt yta och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
- Frigör värdefullt bänkutrymme med mindre ytor jämfört med tidigare modeller
- Avancerad mikroprocessorkontroller är designad för utökad funktionalitet
- Skydda ditt arbete med ljudlarm
- Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperaturer
- Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
- Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
- Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
- Förenkla driften med snabbkopplingsdränering på 10, 20 och 28L och dubbla modeller
Specifications
Specifications
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Controllertyp | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur till 100 °C |
| Typ | Vattenbad |
| Visa | Monokrom LCD |
| Värmekapacitet | 1200 w |
| Inkluderar | Genomskinliga gavelskydd av polykarbonat och gummianka |
| Material | Epoxipulverbelagt stål |
| Show More |