Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Bad för allmänt bruk
Produktkod. 15375857 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Precision GP 02
Precision GP 05
Precision GP 10
Precision GP 15D
Precision GP 20
Precision GP 28
Precision GP 2S
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
15 l
20 l
28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15375857 Precision GP 2S 2 l Varje
15395837 Precision GP 02 2 l Varje
15385857 Precision GP 05 5 l Varje
15395857 Precision GP 10 10 l -
15305867 Precision GP 20 20 l Varje
15315867 Precision GP 28 28 l Varje
15325867 Precision GP 15D 15 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15375857 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSGP2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10220.85 SEK
    9419.29 SEK / Paket med 1
    Save 801.56 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Stöd ett brett spektrum av tillämpningar med vattenbad för allmänt bruk, utformade för att hålla temperaturen från omgivningstemperatur till 100 °C. Högpresterande bad finns i storlekar från 2 l till 28 l. ​
Stöd ett brett spektrum av tillämpningar med Thermo Scientific™ Precision™-vattenbad för allmänt bruk, designade för att hålla temperaturen från omgivningstemperatur till 100 °C. Dessa robusta, högpresterande bad finns i storlekar från 2 l till 28 l, inklusive grunda modeller. Säkerhetskretsar för övertemperatur är designade för att förhindra termisk överhettning, medan nya timers för automatisk på- och avstängning gör det möjligt att optimera driftscheman. ​ Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med Epoxipulverbelagt yta och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
  • Frigör värdefullt bänkutrymme med mindre ytor jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad mikroprocessorkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Förenkla driften med snabbkopplingsdränering på 10, 20 och 28L och dubbla modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 100 °C
Typ Vattenbad
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 300 w
Inkluderar Genomskinliga gavelskydd av polykarbonat och gummianka
Material Epoxipulverbelagt stål
Modell Precision GP 2S
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (L x B x H) 9,7 x 9,1 x 14 tum (246 x 355 x 232 mm)
Elektriska krav 120/230 V 50/60 Hz
Amperage 2.2-2.7 / 1.0-1.3 (120V/230V)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.