Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Bad för allmänt bruk
Produktkod. 15395837 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Precision GP 02
Precision GP 05
Precision GP 10
Precision GP 15D
Precision GP 20
Precision GP 28
Precision GP 2S
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
15 l
20 l
28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15395837 Precision GP 02 2 l Varje
15375857 Precision GP 2S 2 l Varje
15385857 Precision GP 05 5 l Varje
15395857 Precision GP 10 10 l -
15305867 Precision GP 20 20 l Varje
15315867 Precision GP 28 28 l Varje
15325867 Precision GP 15D 15 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15395837 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSGP02
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Stöd ett brett spektrum av tillämpningar med vattenbad för allmänt bruk, utformade för att hålla temperaturen från omgivningstemperatur till 100 °C. Högpresterande bad finns i storlekar från 2 l till 28 l. ​
Stöd ett brett spektrum av tillämpningar med Thermo Scientific™ Precision™-vattenbad för allmänt bruk, designade för att hålla temperaturen från omgivningstemperatur till 100 °C. Dessa robusta, högpresterande bad finns i storlekar från 2 l till 28 l, inklusive grunda modeller. Säkerhetskretsar för övertemperatur är designade för att förhindra termisk överhettning, medan nya timers för automatisk på- och avstängning gör det möjligt att optimera driftscheman. ​ Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med Epoxipulverbelagt yta och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
  • Frigör värdefullt bänkutrymme med mindre ytor jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad mikroprocessorkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Förenkla driften med snabbkopplingsdränering på 10, 20 och 28L och dubbla modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 90 °C
Typ Vattenbad
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 200 w
Inkluderar Genomskinliga gavelskydd av polykarbonat och gummianka
Material Epoxipulverbelagt stål
Modell Precision GP 02
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (L x B x H) 9,1 x 7,8 x 9,2 tum (230 x 199 x 233 mm)
Elektriska krav 120/230 V 50/60 Hz
Amperage 1.5-1.8 / 0.7-0.9 (120V/230V)