Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ PROMO för badkar för allmänna ändamål
Produktkod. 15962827 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
28 L
Modell:
Precision GP 10
Precision GP 28
Inkluderar:
24 liter termiska pärlor
8 liters of Thermal beads
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 15962827
Brand: Thermo Scientific™ TSGP10PMO5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Precision™ Badkar för allmänna ändamål är utformade för att hålla vattentemperaturen från rumstemperatur till 100 °C
  • Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protect your work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
  • Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
  • Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
  • Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifikationer
Kammarmaterial Stainless Steel
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Ambient to 100°C
Visa Monochrome LCD
Inkluderar 8 liters of Thermal beads
Material Epoxy Powder-coated Steel
Modell Precision GP 10
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0.1°C
Temperaturenhetlighet ±0.2°C
Mått (L x B x H) 15.5 x 15.1 x 9.2 in.
Mått (LxBxH) Inredning 11.9 x 13 x 5.9 in. (301 x 330 x 150 mm)
Spänning 100-115 V/200-230 V
Frekvens 50/60 Hz